Merck
CWSS03S03
Milligard® 0.5/0.2 µm nominal, Cartridge
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonym(e):
Milligard Cartridge Filter 30 in. Code 0 0.2 μm
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Milligard®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Milligard®
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
30 in.
Breite
2.9 in.
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Durchmesser
7.1 cm (2.8 in.)
Filtrationsfläche
2.1 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤150 mg/cartridge
Matrix
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 0 (2-222; O-rings)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CWSC03S03CW0303S03CW0603S03
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size, 0.5/0.2 μm pore size
pore size
1.2/0.5 μm nominal pore size, 1.2/0.5 μm pore size
pore size
-
pore size
-
product line
Milligard®
product line
Milligard®
product line
Milligard®
product line
Milligard®
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
filtration area
2.1 m2
filtration area
2.1 m2
filtration area
2.4 m2
filtration area
2.4 m2
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
matrix
Milligard®
matrix
Milligard®
matrix
Milligard®
matrix
Milligard®
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Leistungsmerkmale und Vorteile
Filter Grade: Standard Milligard® Media
Format: Double Layer
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
10 Autoklaven- oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 121 °C
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥12 l Wasser
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2