Merck
MFGL10GL3
Durapore®, 0,22 µm, Millipak®-Kapsel für Endabfüllung
Millipak® Final Fill 100
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
MFGL10GL3
Anfragen
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151806
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
polysulfone device
polysulfone support
Qualitätsniveau
Agentur
meets EP 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Millipak® Final Fill 100
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipak®
Parameter
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
100 L process volume
3.81 L/min flow rate at 1.1 bar (ΔP)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
4.7 in.
Breite
3.0 in.
Filtrationsfläche des Filters
500 cm2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Blasenpunkt
≥50 psi (3450 mbar), air with water
Fitting
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 13 mm (1/2 in.) Hose Barb Outlet)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MFVL10ST3MFGL10SL3MFGL10SF3
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
Millipak® Final Fill 100
product line
Millipak® Final Fill 100
product line
Millipak® Final Fill 100
product line
Millipak® Final Fill 100
material
polysulfone device, polysulfone support
material
PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring
material
polysulfone device, polysulfone support
material
PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring
sterility
irradiated, non-sterile
sterility
sterile; irradiated
sterility
irradiated, sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; irradiated
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
-
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Capsule
Verpackung
Double Easy-Open bag
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method: Device integrity and retention was maintained after 3 autoclave cycles of 90 minutes at 126  °C. Devices can withstand a dose ≤40  kGy gamma exposure.
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b)(6), validated based on large volume parenteral specifications as detailed in USP 788 Particulate Matter in Injections
Hinweis zur Analyse
Bacterial Grow-Through: Quantitative retention of 1 x 107 CFU/cm2 Brevundimonas diminuta ATCC® 19146 per ASTM® F838 methodology.
Sonstige Hinweise
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
These products are manufactured in a facility which is certified to ISO 9001:2015 Quality Management Systems.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.