Merck
MFVL02GH3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 20
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
MFVL02GH3
Anfragen
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151806
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Millipak® Final Fill 20
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
3.2 in.
Breite
3.0 in.
Filtrationsfläche
100 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm pore size
Fitting
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Sonstige Hinweise
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.