Merck
63961
Triethylamin -hydrochlorid
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (AT)
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
50 G
€ 98,50
€ 98,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)3N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.65
Beilstein:
3906409
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Assay
99.0-101.0% (AT)
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water
mp (Schmelzpunkt)
256-259 °C
261 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
λ
in H2O (3 g in 30 mL)
UV-Absorption
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES String
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
InChIKey
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
903505686556581
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
assay
99.0-101.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
99.0-101.0% (NT)
assay
99.0-101.0% (T)
form
solid
form
crystals
form
solid
form
solid
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 1 g/10 mL
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
solubility
H2O: 5%, clear, colorless
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
256-259 °C, 261 °C (dec.) (lit.)
mp
261 °C (dec.) (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
mp
-
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)