Fortfahren mit
Assay
≥98.5%
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
72.5-74.0 °C
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES String
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChIKey
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | 1.07098 | 36524 | 32502 |
|---|---|---|---|
| mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum fungi |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| assay ≥98.5% | assay - | assay 98-100% (GC) | assay ≥99% (perchloric acid titration) |
| mp 72.5-74.0 °C | mp 72.5-74.0 °C | mp 72.5-74.0 °C | mp 72.5-74.0 °C, 72.5-75 °C |
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?