Merck
PHR1036
Pyridoxin -hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-Hydroxy-4,5-bis (hydroxymethyl)-2-Picolin-Hydrochlorid, Adermin -hydrochlorid, PN HCl, Pyridoxol -hydrochlorid, Vitamin B6 -hydrochlorid
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
500 MG
€ 98,90
€ 98,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.64
Beilstein:
3632435
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. P4100000
traceable to USP 1587001
API-Familie
pyridoxine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChIKey
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
BP4581587001P4722
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Allgemeine Beschreibung
Pyridoxinhydrochlorid ist ein wasserlösliches Vitamin, das häufig zur Vorbeugung vor peripherer Neuropathie und Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem im Zusammenhang mit einer Therapie mit Isoniazid eingesetzt wird.[1] Es wird in hohem Maße für die Bildung von Hämoglobin benötigt und ist außerdem hauptsächlich am Kohlenhydrat-, Fett- und Aminosäurestoffwechsel beteiligt.[2]
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Pyridoxinhydrochlorid kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen[1][2] mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie[1] und spektrophotometrischer Verfahren eingesetzt werden.[2]
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Geben Sie unten in das Feld „LRAB3720“ ein, um ein Muster eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Zertifikatsmuster, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development and validation of RP-HPLC method for simultaneous determination of pyridoxine hydrochloride, isoniazid, pyrazinamide and rifampicin in pharmaceutical formulation
Dhal KS and Sharma R
Chem. Anal. (Warsaw), 54(6), 1487-1487 (2009)
Simultaneous derivative spectrophotometric analysis of doxylamine succinate, pyridoxine hydrochloride and folic acid in combined dosage forms
Pathak A and Rajput JS
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(4), 513-513 (2008)
Liat Ashkenazi-Hoffnung et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 15(1), 23-26 (2013-03-15)
Diclectin (pyridoxine 10 mg and doxylamine 10 mg) has traditionally been used to treat nausea and vomiting of pregnancy (NVP); however, this drug is unavailable in many countries. To evaluate the efficacy and safety of a simple bi-daily treatment regimen
Vijay P Singh et al.
The Journal of organic chemistry, 78(4), 1478-1487 (2013-01-16)
Vitamin B6 is involved in a variety of enzymatic transformations. Some recent findings also indicate an antioxidant role of the vitamin in biological systems. We set out to turn pyridoxine (1a) into a catalytic chain-breaking and hydroperoxide-decomposing antioxidant by replacing
Manfred Eggersdorfer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(52), 12960-12990 (2012-12-05)
The discovery of vitamins as essential factors in the diet was a scientific breakthrough that changed the world. Diseases such as scurvy, rickets, beriberi, and pellagra were recognized to be curable with an adequate diet. These diseases had been prevalent
Artikel
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Protokolle
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf