Größe auswählen
€ 113,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
USP 1667508
traceable to Ph. Eur. T1500000
API-Familie
tobramycin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChIKey
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | T1500000 | 1667508 | BP333 |
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| agency traceable to BP 333 | agency - | agency - | agency - |
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Bindet an die 70S ribosomale Untereinheit; hemmt die Translokation; löst Fehlcodierung aus.
Wirkspektrum: gram-negative Bakterien. Nicht wirksam gegen Enterokokken
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3