Merck
221228
Ammoniumhydroxid -Lösung
ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
Ammonium hydroxide solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Ammoniak wässrig -Lösung, Ammoniakwasser
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
25 ML
€ 24,30
100 ML
€ 25,40
500 ML
€ 33,10
1 L
€ 52,60
500 ML
€ 65,00
2.5 L
€ 97,80
1 L
€ 101,00
2.5 L
€ 149,00
12 X 100 ML
€ 261,00
6 X 500 ML
€ 339,00
€ 24,30
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
38060103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1204 °F
Expl.-Gr.
27 %
Konzentration
28.0-30.0% NH3
Verunreinigungen
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% CO2
Glührückstand
≤0.002%
pH-Wert
11.7 (20 °C)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChIKey
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
33881830501-M09859
concentration
28.0-30.0% NH3
concentration
28% NH3 in H2O
concentration
≥25% NH3
concentration
~1 M NH3 in H2O (T)
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
11.7 (20 °C)
pH
11.7 (20 °C)
pH
-
pH
-
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumhydroxid ist eine schwache Base, die vor allem als Quelle bei der Vorbereitung anderer Ammoniumverbindungen, wie Harnstoff, Ammoniumkarbonat, Ammoniumsulfat usw., verwendet wird.[1]
Anwendung
Ammoniumhydroxidlösung kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Medium zur Herstellung von Magnetit (Fe3O4)-Nanopartikeln mittels einem modifizierten, regulierten, chemischen Kopräzipitationsverfahren.[2]
  • Als Lösungsmittel und Reagens zur Herstellung von 4-Aryl- und 4-Alkyl-2,6-Dimethyl-1,4-Dihydro-3,5-Pyridindicarboxylaten mittels Hantzsch-Synthese in einem Mikrowellen-Hohlraum-Synthesizer.[3]
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christie Ying Kei Lung et al.
Dental materials journal, 32(1), 165-172 (2013-02-02)
The effect of silica-coating by sol-gel process on the bond strength of resin composite to zirconia was evaluated and compared against the sandblasting method. Four groups of zirconia samples were silica-coated by sol-gel process under varied reagent ratios of ethanol
Ramakrishna A
Goyal?s IIT foundation course chemistry: For Class-9, 160-160 (2014)
Synthesis and characterization of biocompatible Fe3O4 nanoparticles.
Sun J, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 80(2), 333-341 (2007)
An efficient and fast procedure for the Hantzsch dihydropyridine synthesis under microwave conditions.
Oehberg L and Westman J
Synlett, 2001(08), 1296-1298 (2001)
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 47-63 (2014)
Artikel
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protokolle
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Salve, il valore di concentrazione è in peso o in volume? Grazie
    1 answer
    1. The product's concentration is expressed as % weight/weight.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review