Merck
650498
Chloroform
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
Beilstein:
1731042
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.04
Assay:
≥99.9%
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
HPLC Plus
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Enthält
amylenes as stabilizer
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Abdampfrückstand
≤0.0001%
Halogenhaltiger Rückstand
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Dichte
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 275-400 nm Amax: 0.005
Eignung
suitable for residue analysis
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
650471C7559319988
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99%
assay
≥99.8%
grade
HPLC Plus, for residue analysis
grade
HPLC Plus, for residue analysis
grade
PCR Reagent
grade
ACS reagent
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Allgemeine Beschreibung
Chloroform ist ein organischer chlorierter Kohlenwasserstoff (CHC), der in der Industrie verbreitet als Lösungsmittel zum Einsatz kommt.
Anwendung
Chloroform kann für Folgendes verwendet werden:
  • Extraktion von Wirkstoffen entzündungshemmender Arzneimittel für deren Analyse mittels abgeschwächte Totalreflexion mit Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (ATR-FTIR)
  • Bestimmung von Ascorbinsäure, freien Phenolsäuren und Flavonoiden in Extrakten von Chloroform, Methanol, Wasser und Essigsäure, die aus zwei essbaren Blattproben gewonnen wurden, mittels Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-HPLC), die an einen Photodiodenarraydetektor (DAD) gekoppelt ist
  • Aufbereitung eines Cannabisproduktextrakts für die Analyse von Delta-9-Tetrahydrocannabinol(THC)-Rückständen auf den Händen von vermeintlichen Konsumenten mittels Ionenmobilitätsspektrometrie (IMS)
  • Untersuchung von verschiedenen Lösungsmitteln zum Messen ihrer Rückgewinnungsraten für die Extraktion von Acrylamid und 5-Hydroxymethylfurfural (HMF) aus Meeresfrüchteproben zum Entwickeln eines Verfahrens auf Basis von HPLC-MS/MS für deren Quantifizierung
  • Extraktion von Pestiziden mittels Single-drop Microextraction (SDME) aus Mangoproben für deren anschließende Analyse mittels GC-MS
  • Probenvorbereitung für die Profilerstellung von Lipiden aus komplexen biologischen Proben mittels Offline-Gemischtmodus-Flüssigchromatografie, die an Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie und hochauflösende Massenspektrometrie gekoppelt ist
Chloroform wurde zur Herstellung silanisierter Deckgläser für DNA-Combing verwendet.[1]
Es kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Als Extraktionsmittel in Lösungsmittelextraktionsverfahren[2]
  • Als Komponente der binären Mobilphasen bei LC–APPIMS (Flüssigchromatographie – Photoionisation bei Atmosphärendruck – Massenspektrometrie) von Triacylglycerol-Modell-Verbindungen. [3]
  • Lösungsmittel zur Rekristallisation.[4]
Für HPLC, Spektralphotometrie, Umweltanalytik geeignet
Verpackung
M-Flasche für Lösungsmittel
Als weltweit führender Anbieter von Laborreagenzien suchen wir ständig nach neuen Wegen, um die Sicherheit unserer Produkte zu optimieren. Das neu entwickelte Design unserer 4-l-Lösungsmittelflaschen zeichnet sich durch eine fortschrittliche Dichtungstechnologie aus, die Undichtigkeiten verhindert und die Handhabung von Lösungsmitteln sicherer und praktischer macht als je zuvor.
Alle neuen Funktionen finden Sie hier!
Sonstige Hinweise
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Silanization of coverslips for DNA combing.
Labit H, et al.
Biotechniques, 11, 50-50 (2009)
Sheng-Suan Cai et al.
Journal of chromatography. A, 1173(1-2), 88-97 (2007-10-30)
In this work, we evaluate the performance of liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS) for non-aqueous reversed phase analysis of six triacylglycerol model compounds using six binary mobile phases including MeOH/iPrOH, MeOH/CHCl(3), MeOH/CH(2)Cl(2), CH(3)CN/iPrOH, CH(3)CN/CHCl(3), and CH(3)CN/CH(2)Cl(2). All mobile phases
Electrogenerated chemiluminescent emission from an organized (L-B) monolayer of a Ru(bpy)32+-based surfactant on semiconductor and metal electrodes.
Zhang X and Bard AJ.
The Journal of Physical Chemistry, 92(20), 5566-5569 (1988)
Analytical chemistry in a drop. Solvent extraction in a microdrop.
Liu H and Dasgupta PK.
Analytical Chemistry, 68(11), 1817-1821 (1996)
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf