Merck
C2432
Chloroform
contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 ML
€ 31,90
500 ML
€ 60,70
4 X 25 ML
€ 74,70
1 L
€ 97,80
2.5 L
€ 170,00
6 X 500 ML
€ 454,00
€ 31,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.04
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-663-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Technique(s):
RNA extraction: suitable
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chloroform, contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
SMILES string
ClC(Cl)Cl
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
contains
100-200 ppm amylenes as stabilizer
technique(s)
RNA extraction: suitable
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
372978650498288306
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.5%
assay
≥99%
assay
≥99.9%
assay
≥99%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
Application
Chloroform wird für die Isolierung von RNA aus Säugetiergewebe verwendet.[1][2][3]
General description
Bei Chloroform handelt es sich um ein farbloses, flüchtiges chloriertes organisches Lösungsmittel, dessen Dämpfe eine narkotische Wirkung haben.[4] Das Produkt enthält Amylen als Stabilisator, da Chloroform dazu neigt, sich mit der Zeit zu zersetzen. Amylen fungiert als Radikalfänger der freien Radikalen, die während der Zersetzung von Chloroform gebildet werden.
Our biotech solvents offer exceptional quality for reliable RNA extraction, ensuring optimal laboratory performance. With low water content and minimal residue, give clean UV spectra to minimize contamination.
  • High-Quality Biotech Solvents: Designed for optimal laboratory performance with low water content and minimal residues.
  • Ideal for RNA Extraction: Essential for genetic testing and research applications like PCR.
  • Ensures Integrity of Genetic Material: Promotes reliable and reproducible results.
  • Industry Compliant: Suitable for both academic and commercial laboratories, enhancing research efficiency.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
Kosma DK, et al.
Bio-protocol, 5(24) (2015)
Immune activation and target organ damage are consequences of hydrodynamic treatment but not delivery of naked siRNAs in mice.
Racz Z et al.
Nucleic Acid Therapeutics, 21, 215-215 (2011)
RNA Isolation from Synechocystis.
Mironov KS and. Los DA.
Bio-protocol, 5(6) (2015)
Atrial fibrosis in a chronic murine model of obstructive sleep apnea: mechanisms and prevention by mesenchymal stem cells.
Ramos P et al.
Respiratory Research, 15, 54-54 (2014)
Min Wang et al.
Journal of colloid and interface science, 445, 84-92 (2015-01-18)
Phospholipids fulfill an important role in joint lubrication. They, together with hyaluronan and glycoproteins, are the biolubricants that sustain low friction between cartilage surfaces bathed in synovial fluid. In this work we have investigated how the friction force and load
Artikel
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Mischbarkeitstabelle für gängige Laborlösungsmittel herunter.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Protokolle
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I would like to know the water content of #C2432, can you tell me?
    1 answer
    1. This product is not tested on a lot-to-lot basis for moisture content and is not considered to be an anhydrous material. Historical data indicates water contents of less than 1%, however this material is not packaged under controlled conditions. Please see the link below to review the anhydrous product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/372978
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Has Product C2432, Chloroform, been tested for DNase and RNase activity?
    1 answer
    1. This product has not been tested for DNase and RNase activity. However, it has been tested and found to be suitable for the extraction of nucleic acids based upon the evaluation of extracted DNA by agarose electrophoresis.
      Helpful?
  5. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  6. What amount of amylenes are present in Product C2432, Chloroform, as a stabilizer?
    1 answer
    1. The concentration of amylenes is 100 - 300 ppm.
      Helpful?
  7. How can Product C2432, Chloroform, be used to extract proteins from nucleic acids?
    1 answer
    1. A protocol for using phenol:chloroform or phenol:chloroform:isoamyl alcohol to extract proteins from nucleic acids is described in Molecular Cloning: A Laboratory Manual, vol. 3, pp E.3 - E.4 (1989).
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.