Merck
EHU108861
MISSION® esiRNA
targeting human IGF2BP3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MISSION® esiRNA, targeting human IGF2BP3
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCTATCAGTCGGTGCCATCATCGGCAAGCAGGGCCAGCACATCAAGCAGCTTTCTCGCTTTGCTGGAGCTTCAATTAAGATTGCTCCAGCGGAAGCACCAGATGCTAAAGTGAGGATGGTGATTATCACTGGACCACCAGAGGCTCAGTTCAAGGCTCAGGGAAGAATTTATGGAAAAATTAAAGAAGAAAACTTTGTTAGTCCTAAAGAAGAGGTGAAACTTGAAGCTCATATCAGAGTGCCATCCTTTGCTGCTGGCAGAGTTATTGGAAAAGGAGGCAAAACGGTGAATGAACTTCAGAATTTGTCAAGTGCAGAAGTTGTTGTCCCTCGTGACCAGACACCTGATGAGAATGACCAAGTGGTTGTCAAAATAACTGGTCACTTCTATGCTTGCCAGGTTGCCCAGAGAAAAATTCAGGAAATTCTGACTCAGGTAAAGCAGCACCAACAACAGAAGGCTCTGCAAAGTGGAC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU020781EHU132051EHU054511
Gene Information
human ... IGF2BP3(10643), IGF2BP3(10643)
Gene Information
human ... IGF2BP1(10642), IGF2BP1(10642)
Gene Information
human ... IGFBP3(3486), IGFBP3(3486)
Gene Information
human ... IGFBP2(3485), IGFBP2(3485)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TCTATCAGTCGGTGCCATCATCGGCAAGCAGGGCCAGCACATCAAGCAGCTTTCTCGCTTTGCTGGAGCTTCAATTAAGATTGCTCCAGCGGAAGCACCAGATGCTAAAGTGAGGATGGTGATTATCACTGGACCACCAGAGGCTCAGTTCAAGGCTCAGGGAAGAATTTATGGAAAAATTAAAGAAGAAAACTTTGTTAGTCCTAAAGAAGAGGTGAAACTTGAAGCTCATATCAGAGTGCCATCCTTTGCTGCTGGCAGAGTTATTGGAAAAGGAGGCAAAACGGTGAATGAACTTCAGAATTTGTCAAGTGCAGAAGTTGTTGTCCCTCGTGACCAGACACCTGATGAGAATGACCAAGTGGTTGTCAAAATAACTGGTCACTTCTATGCTTGCCAGGTTGCCCAGAGAAAAATTCAGGAAATTCTGACTCAGGTAAAGCAGCACCAACAACAGAAGGCTCTGCAAAGTGGAC
esiRNA cDNA target sequence
CCAAGGAGGAAGTGAAGCTGGAGACCCACATACGTGTGCCAGCATCAGCAGCTGGCCGGGTCATTGGCAAAGGTGGAAAAACGGTGAACGAGTTGCAGAATTTGACGGCAGCTGAGGTGGTAGTACCAAGAGACCAGACCCCTGATGAGAACGACCAGGTCATCGTGAAAATCATCGGACATTTCTATGCCAGTCAGATGGCTCAACGGAAGATCCGAGACATCCTGGCCCAGGTTAAGCAGCAGCATCAGAAGGGACAGAGTAACCAGGCCCAGGCACGGAGGAAGTGACCAGCCCCTCCCTGTCCCTTCGAGTCCAGGACAACAACGGGCAGAAATCGAGAGTGTGCTCTCCCCGGCAGGCCTGAGAATGAGTGGGAATCCGGGACACCTGGGCCGGGCTGTAGATCAGGTTTGCCCACTTG
esiRNA cDNA target sequence
ACAGCCAGCGCTACAAAGTTGACTACGAGTCTCAGAGCACAGATACCCAGAACTTCTCCTCCGAGTCCAAGCGGGAGACAGAATATGGTCCCTGCCGTAGAGAAATGGAAGACACACTGAATCACCTGAAGTTCCTCAATGTGCTGAGTCCCAGGGGTGTACACATTCCCAACTGTGACAAGAAGGGATTTTATAAGAAAAAGCAGTGTCGCCCTTCCAAAGGCAGGAAGCGGGGCTTCTGCTGGTGTGTGGATAAGTATGGGCAGCCTCTCCCAGGCTACACCACCAAGGGGAAGGAGGACGTGCACTGCTACAGCATGCAGAGCAAGTAGACGCCTGCCGCAAGGTTAATGTGGAGCTCAAATATGCCTTATTTTGCACAAAAGACTGCCAAGGACATGACC
esiRNA cDNA target sequence
AAGCATGGCCTGTACAACCTCAAACAGTGCAAGATGTCTCTGAACGGGCAGCGTGGGGAGTGCTGGTGTGTGAACCCCAACACCGGGAAGCTGATCCAGGGAGCCCCCACCATCCGGGGGGACCCCGAGTGTCATCTCTTCTACAATGAGCAGCAGGAGGCTCGCGGGGTGCACACCCAGCGGATGCAGTAGACCGCAGCCAGCCGGTGCCTGGCGCCCCTGCCCCCCGCCCCTCTCCAAACACCGGCAGAAAACGGAGAGTGCTTGGGTGGTGGGTGCTGGAGGATTTTCCAGTTCTGACACACGTATTTATATTTGGAAAGAGACCAGCACCGAGCTCGGCACCTCCCCGGCCTCTCTCTTCCCAGCTGCAGATGCCACACCTGCTCCTTCTTGCTTT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136231
Ensembl | human accession no.
ENSG00000159217
Ensembl | human accession no.
ENSG00000146674
Ensembl | human accession no.
ENSG00000115457
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_006547
NCBI accession no.
NM_006546
NCBI accession no.
NM_000598
NCBI accession no.
NM_000597
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Huidi Liu et al.
Frontiers in oncology, 9, 1570-1570 (2020-02-23)
Ovarian Clear Cell Carcinoma (OCCC) displays distinctive clinical and molecular characteristics and confers the worst prognosis among all ovarian carcinoma histotypes when diagnosed at advanced stage, because of the lack of effective therapy. IGF2BP3 is an RNA binding protein that
Yonglei Liu et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(9), 1979-1988 (2017-05-20)
CD44, a cell adhesion protein, involves in various process in cancer such as cell survival and metastasis. Most researches on CD44 in cancer focus on cancer cells. Recently, it is found that CD44 expression is high in fibroblasts of tumour
Douglas Hanniford et al.
Cancer cell, 37(1), 55-70 (2020-01-15)
Metastasis is the primary cause of death of cancer patients. Dissecting mechanisms governing metastatic spread may uncover important tumor biology and/or yield promising therapeutic insights. Here, we investigated the role of circular RNAs (circRNA) in metastasis, using melanoma as a