Merck
Halogenierungsreagenzien
AlkylFluor - ein Halogenierungsreagenz
Die Halogenierung ist ein wichtiges Werkzeug des organischen Chemikers, wenn ein Wasserstoffatom durch ein Halogenatom (Fluor, Chlor, Brom oder Iod) ersetzt werden soll. Die Verwendung von Halogenierungsreagenzien in verschiedenen Kupplungsprotokollen (z. B. Suzuki, Stille, Sonogashira) und nukleophiler Substitution ist weit verbreitet und wurde unter Wissenschaftlern berichtet.
Es gibt zwar mehrere Synthesemethoden für die Einbringung eines Halogens, aber es besteht immer noch ein Bedarf an effizienten und praktischen Methoden für die Einbringung anderer halogenhaltiger Strukturelemente, insbesondere in einem späten Stadium der Synthese (vor allem mit hohen Ausbeuten und unter milden Bedingungen). Unsere leicht erhältlichen Halogenierungsreagenzien können in vielen Stadien Ihrer Synthese verwendet werden. Viele von ihnen eignen sich für den Einsatz in späten Entwicklungsstadien.  
Unser Portfolio umfasst Halogenierungsreagenzien für Bromierungen, Chlorierungen, Fluorierungen, Haloborierungen und Iodierungen. Mit Produkten wie AlkylFluor, XtalFluor®, PhenoFluor™ und PyFluor stehen tischstabile Reagenzien für die Desoxyfluorierung zur Verfügung. Es ist uns wichtig, Sie bei allen Forschungseinsätzen mit unseren halogenierten Substraten zu unterstützen.
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 119
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 119
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 119 Suchergebnissen angezeigt.