Merck
Removal of nickel and cadmium from battery waste by a chemical method using ferric sulphate.
Environmental technology (2014-04-08)
Umesh U Jadhav, Hong Hocheng
ZUSAMMENFASSUNG
The removal of nickel (Ni) and cadmium (Cd) from spent batteries was studied by the chemical method. A novel leaching system using ferric sulphate hydrate was introduced to dissolve heavy metals in batteries. Ni-Cd batteries are classified as hazardous waste because Ni and Cd are suspected carcinogens. More efficient technologies are required to recover metals from spent batteries to minimize capital outlay, environmental impact and to respond to increased demand. The results obtained demonstrate that optimal conditions, including pH, concentration of ferric sulphate, shaking speed and temperature for the metal removal, were 2.5, 60 g/L, 150 rpm and 30 degrees C, respectively. More than 88 (+/- 0.9) and 84 (+/- 2.8)% of nickel and cadmium were recovered, respectively. These results suggest that ferric ion oxidized Ni and Cd present in battery waste. This novel process provides a possibility for recycling waste Ni-Cd batteries in a large industrial scale.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-Sulfat Hydrat, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Raney®-Nickel, W.R. Grace and Co. Raney® 2800, slurry, in H2O, active catalyst
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, powder, <50 μm, 99.7% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Raney®-Nickel, W.R. Grace and Co. Raney® 2400, slurry, in H2O, active catalyst
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cadmium, granular, 30-80 mesh, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cadmium, powder, −100 mesh, 99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-Sulfat Hydrat, suitable for plant cell culture, BioReagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cadmium, granular, ≥99%, 5-20 mesh
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, foil, thickness 0.125 mm, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Raney®-Nickel, W.R. Grace and Co. Raney® 4200, slurry, in H2O, active catalyst
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Nickel, rod, 100mm, diameter 1.5mm, 99.99+%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, powder, <1 μm, 99.8% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Raney®-Nickel, W.R. Grace and Co. Raney® 3202, slurry, in H2O, active catalyst
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, rod, diam. 6.35 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Nickel, pellets, 100g, max. size 10mm, 99.999%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, wire, diam. 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Nickel, mesh, 30x30mm, nominal aperture 0.34mm, thickness 0.025mm, wire diameter 0.041mm, 70 wires/inch, open area 80%, electro-formed mesh, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Cadmium, foil, 100x100mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cadmium, shot, 3 mm, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, wire, diam. 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, foil, thickness 0.1 mm, 99.98% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.95% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Nickel, foil, 100x100mm, thickness 1.6mm, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nickel, foil, thickness 0.25 mm, 99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Cadmium, foil, 10mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 100%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Nickel, foil, light tested, 150x150mm, thickness 0.025mm, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.