Merck
  • Genetically engineering Synechocystis sp. Pasteur Culture Collection 6803 for the sustainable production of the plant secondary metabolite p-coumaric acid.
Genetically engineering Synechocystis sp. Pasteur Culture Collection 6803 for the sustainable production of the plant secondary metabolite p-coumaric acid.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2014-06-14)
Yong Xue, Yan Zhang, Dan Cheng, Soumana Daddy, Qingfang He
ZUSAMMENFASSUNG
p-Coumaric acid is the precursor of phenylpropanoids, which are plant secondary metabolites that are beneficial to human health. Tyrosine ammonia lyase catalyzes the production of p-coumaric acid from tyrosine. Because of their photosynthetic ability and biosynthetic versatility, cyanobacteria are promising candidates for the production of certain plant metabolites, including phenylpropanoids. Here, we produced p-coumaric acid in a strain of transgenic cyanobacterium Synechocystis sp. Pasteur Culture Collection 6803 (hereafter Synechocystis 6803). Whereas a strain of Synechocystis 6803 genetically engineered to express sam8, a tyrosine ammonia lyase gene from the actinomycete Saccharothrix espanaensis, accumulated little or no p-coumaric acid, a strain that both expressed sam8 and lacked slr1573, a native hypothetical gene shown here to encode a laccase that oxidizes polyphenols, produced ∼82.6 mg/L p-coumaric acid, which was readily purified from the growth medium.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
IPTG, ≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
p-Coumarsäure, ≥98.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ampicillin, anhydrous, 96.0-102.0% (anhydrous basis)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Erythromycin, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Isopropyl β-D-1-Thiogalactopyranosid, ≥99% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid -Lösung, ReadyMade IPTG solution for Blue-white screening
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Erythromycin-Standard -Lösung, 1 mg/mL in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Ampicillin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Erythromycin, potency: ≥850 μg per mg
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
Isopropyl β-D-1-Thiogalactopyranosid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ampicillin, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Erythromycin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Ampicillin, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Erythromycin, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
trans-p-Cumarsäure, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Erythromycin, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Erythromycin, tested according to Ph. Eur.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Erythromycin, for microbiological assay, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Ampicillin, anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.