Merck
  • Single- versus Multiple-Pest Infestation Affects Differently the Biochemistry of Tomato (Solanum lycopersicum 'Ailsa Craig').
Single- versus Multiple-Pest Infestation Affects Differently the Biochemistry of Tomato (Solanum lycopersicum 'Ailsa Craig').
Journal of agricultural and food chemistry (2015-10-29)
Audrey Errard, Christian Ulrichs, Stefan Kühne, Inga Mewis, Mario Drungowski, Monika Schreiner, Susanne Baldermann
ZUSAMMENFASSUNG
Tomato is susceptible to pest infestations by both spider mites and aphids. The effects of each individual pest on plants are known, whereas multiple-pest infestations have received little interest. We studied the effects of single- versus multiple-pest infestation by Tetranychus urticae and Myzus persicae on tomato biochemistry (Solanum lycopersicum) by combining a metabolomic approach and analyses of carotenoids using UHPLC-ToF-MS and volatiles using GC-MS. Plants responded differently to aphids and mites after 3 weeks of infestation, and a multiple infestation induced a specific metabolite composition in plants. In addition, we showed that volatiles emissions differed between the adaxial and abaxial leaf epidermes and identified compounds emitted particularly in response to a multiple infestation (cyclohexadecane, dodecane, aromadendrene, and β-elemene). Finally, the carotenoid concentrations in leaves and stems were more affected by multiple than single infestations. Our study highlights and discusses the interplay of biotic stressors within the terpenoid metabolism.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, reagent grade, ≥95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat, ACS reagent, ≥97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ACS reagent, ≥96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Isopropylalkohol, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
tert-Butylmethylether, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, anhydrous, 99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, Laboratory Reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ACS reagent, ≥88%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat, Molecular Biology, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Isopropylalkohol, ≥99.7%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
tert-Butylmethylether, reagent grade, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Eugenol, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat -Lösung, Molecular Biology, 7.5 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Jasmonsäuremethylester, 95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Jasmonsäuremethylester, ≥98%, stabilized, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.