Merck
  • Quantum dots-based label-free fluorescence sensor for sensitive and non-enzymatic detection of caffeic acid.
Quantum dots-based label-free fluorescence sensor for sensitive and non-enzymatic detection of caffeic acid.
Talanta (2015-05-13)
Xia Xiang, Jianbin Shi, Fenghong Huang, Mingming Zheng, Qianchun Deng
ZUSAMMENFASSUNG
We have developed a label-free fluorescence sensor for caffeic acid (CA) by the use of CdTe:Zn(2+) quantum dots (CdTe:Zn(2+) QDs) as an output signal. The principle of sensor is based on the fluorescence quenching and binding properties of Fe(2+) toward QDs and CA, respectively. To provide a fluorescence turn-on mode for CA detection, Fe(2+) is first mixed with QDs solution, leading to a low fluorescence emission. With the addition of CA, the fluorescence of QDs is recovered due to the strong binding interaction between CA and Fe(2+). Thus, a QDs-based label-free fluorescence sensor, designed in a simple mix-and-detect format, is established for CA detection. This study demonstrated here not only offers simple, sensitive and non-enzymatic detection method for CA, but also brings to light a new application of QDs in the food analysis.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, powder, ≥98.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, powder, suitable for cell culture, γ-irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, BioXtra, ≥99.0%, crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, reagent grade, crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure -Lösung, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, ≥99.5%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaffeesäure, ≥98.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, 99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, granular, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, ACS reagent, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, purum p.a., ≥96% (gas-volumetric)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Tellur, powder, −200 mesh, 99.8% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Sinapinsäure, ≥98%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, reagent grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, purified grade, ≥98.5%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, granular, 10-40 mesh, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.