Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula linear:
HCONHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-867-9
Beilstein/REAXYS Number:
635759
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
mp
52-57 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5%, clear, colorless
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
[H]C(=O)NN
InChI
1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
InChI key
XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Formic hydrazide was used in the synthesis of 1,2,4-triazole derivatives. It was also used in the synthesis of new anticancer agent, 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(β-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7(6H)-dione.
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
112 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?