Merck
Pular para
238317
Ethyl methyl sulfide
96%
Sinônimo(s):
(Methylsulfanyl)ethane, (Methylthio)ethane, 1-(Methylthio)ethane, 2-Thiabutane, Ethyl methyl thioether, Ethyl(methyl)sulfane
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3CH2SCH3
Número CAS:
Peso molecular:
76.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-868-4
Beilstein/REAXYS Number:
1696871
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
96%
Form:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor pressure
272 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CCSC
InChI
1S/C3H8S/c1-3-4-2/h3H2,1-2H3
InChI key
WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Microwave spectra of the trans isomer of ethyl methyl sulfide and its 10 isotopic species has been investigated. Chlorination of ethyl methyl sulfide with N-chlorosuccinimide and sulfuryl chloride has been reported.
Pictogramas
Flame
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
-15 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)