Merck
Pular para
388564
Sodium borodeuteride
96 atom % D
Sinônimo(s):
Sodium tetradeuterioboron
Sobre este item
Fórmula linear:
NaBD4
Número CAS:
Peso molecular:
41.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-764-7
MDL number:
eCl@ss:
32150313
isotopic purity
96 atom % D
Quality Segment
autoignition temp.
752 °F
density
1.184 g/mL
mass shift
M+4
SMILES string
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-XWFVQAFUSA-N
Packaging
Packaged in screw-cap bottles
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)