Sobre este item
Fórmula linear:
CdWO4
Número CAS:
Peso molecular:
360.25
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38150601
Nome do produto
Cadmium tungstate, −325 mesh
form
powder
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: inorganic catalyst
particle size
−325 mesh
SMILES string
[Cd++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.4O.W/q+2;;;2*-1;
InChI key
OUMLAYUZCYYIOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for:
- Preparation of CdWO4 polymorphs to study electronic structures and photocatalytic activities
- Scintillating bolometers for double beta decay search
- Studies of laser photochemical ablation
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?