Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.576,00 |
25 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 5.771,00 |
Sobre este item
Fórmula linear:
(H3CNHCH2CH2)3N
Número CAS:
Peso molecular:
188.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
97%
bp
77-78 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCCN(CCNC)CCNC
InChI
1S/C9H24N4/c1-10-4-7-13(8-5-11-2)9-6-12-3/h10-12H,4-9H2,1-3H3
InChI key
GMLHUKQBMDKQBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris[2-(methylamino)ethyl]amine is a polyamine.
1 of 1
Este Item | |
|---|---|
| description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.896 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.862 g/mL at 25 °C |
| bp 77-78 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp - |
| functional group amine | functional group - |
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
228.0 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
108.9 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
![Tris[2-(methylamino)ethyl]amine 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/217/368/3e89e134-669e-4a03-9a34-f97b50399bb2/640/3e89e134-669e-4a03-9a34-f97b50399bb2.png)
![Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/695/792/ee0ff167-22a3-43a7-83a1-6c4908adf0ae/640/ee0ff167-22a3-43a7-83a1-6c4908adf0ae.png)