Sobre este item
Fórmula linear:
Ti(OCH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
172.00
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
213-596-4
MDL number:
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: titanium, reagent type: inorganic catalyst
mp
200-210 °C (lit.)
SMILES string
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
InChI key
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 22 Titanium
Features and Benefits
Used for the preparation of polyoxotitanates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) methoxide
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
14 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?