Merck
Pular para
521663
2,5-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
272.41
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
concentration
0.5 M in THF
density
0.993 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(F)c(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VZULWCCPBONIMY-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra de aviso
Danger
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de inflamação (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
-17 °C - closed cup
Códigos de risco
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)