Merck
Pular para
53675
α-Humulene
≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
alpha-Humulene, α-Caryophyllene, trans,trans,trans-2,6,6,9-Tetramethyl-1,4,8-cycloundecatriene
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24
Número CAS:
Peso molecular:
204.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-816-7
Beilstein/REAXYS Number:
3240075
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7+,14-10+
InChI key
FAMPSKZZVDUYOS-HRGUGZIWSA-N
General description
α-Humulene is a class of sesquiterpenes found in Cordia verbenacea essential oil.
Application
α-Humulene can be used in the formation of secondary organic aerosol by oxidation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
90 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)