Sobre este item
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
mp
100 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[K][Se][13C]#[15N]
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
KYEKHFSRAXRJBR-AWQJXPNKSA-M
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP) | description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | description 99 atom % 15N, 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| assay 97% (CP) | assay - | assay - | assay - |
| isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| mp 100 °C (lit.) | mp 173 °C (lit.) | mp - | mp 454 °C (lit.) |
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?