Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N2O2S · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
225.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
38150101
Assay:
90%
Form:
solid
assay
90%
form
solid
mp
171-181 °C (lit.)
SMILES string
Br.Nc1nc(cs1)C(O)=O
InChI
1S/C4H4N2O2S.BrH/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8;/h1H,(H2,5,6)(H,7,8);1H
InChI key
DZRNWHJFOOMUGU-UHFFFAOYSA-N
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?