Merck
Pular para
650714
DL-4-Chloro-α-methylphenylacetic acid
96%
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
5 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 740,00
Sobre este item
Fórmula linear:
ClC6H4CH(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
184.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-351-1
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
96%
Form:
solid
R$ 740,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
96%
form
solid
mp
57-61 °C
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI key
YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)