Merck
Pular para
678317
Tri-n-butyllithium magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
Sinônimo(s):
Lithium tributylmagnesate in hexanes/ether
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H27LiMg
Número CAS:
Peso molecular:
202.59
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
0.7 M in diethyl ether/hexanes
density
0.769 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Li.Mg/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;/q;;;+1;-1
InChI key
MYNWCAJLXIFFBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tri-n-butyllithium magnesate is a base and deprotonating agent used in the deprotonation of furans, fluoro aromatics, thiophenes, oxazoles and benzoxazoles.
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
supp_hazards
Classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
-13.0 °F
Ponto de inflamação (°C)
-25 °C
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)