Merck
Pular para
808237
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 2.2 cP, work function -3.9 eV
Sinônimo(s):
AZO ink, Al-doped ZnO dispersion, Al-dopend ZnO suspension, Al:ZnO ink, Avantama N-21X, Nanograde N-21X
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
10 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 822,00
50 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.789,00
Sobre este item
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
eCl@ss:
38120301
R$ 822,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
form
dispersion
concentration
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols)
work function
-3.7--4.1 eV
particle size
8-16 nm
viscosity
1.7-2.7 cP
application(s)
solar energy
Application
Al-doped ZnO nanoparticle ink is for spin coating and doctor blading for the use as electron transport layer in printed electronics. Al-doped ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture with performance comparable to evaporated calcium.
Preparation Note
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited Al doped ZnO films at 80°C - 120°C.
Legal Information
Product of Avantama Ltd.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
808253
description
2.5 wt. %, viscosity 2.2 cP, work function -3.9 eV
description
2.5 wt. %, viscosity 2.1 cP, work function -3.9eV
particle size
8-16 nm
particle size
8-16 nm
form
dispersion
form
dispersion
application(s)
solar energy
application(s)
solar energy
concentration
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols)
concentration
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol)
viscosity
1.7-2.7 cP
viscosity
1.6-2.6 cP
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Ponto de inflamação (°F)
60.8 °F
Ponto de inflamação (°C)
16 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)