Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 g | Previsão de entrega em23 de novembro de 2026deCajamar | R$ 388,00 |
500 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 718,00 |
Sobre este item
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
SMILES string
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este Item | ||
|---|---|---|
| description 98% | description Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC) | description 97% |
| assay 98% | assay ≥99.0% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.415 (lit.) | refractive index n20/D 1.415 (lit.) | refractive index n20/D 1.449 (lit.) |
| density 1.094 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.094 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.234 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 128-130 °C (lit.) | bp 128-130 °C (lit.) | bp 157-158 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Ponto de inflamação (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
29 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?