Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
assay
99.90%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 237-758-13
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
6 mm × 0.0125 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description foil, 6mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9% | description nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis | description foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95% | description wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99% |
| form foil | form nanopowder | form foil | form wire |
| assay 99.90% | assay ≥99% trace metals basis | assay 99.95% | assay ≥99% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 237-758-13 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Goodfellow 045-644-70 | manufacturer/tradename Goodfellow 978-764-45 |
| bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
| resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?