Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-649-81
resistivity
8.37 μΩ-cm
size × thickness
25x25 mm × 0.075 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100% | description foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, temporary acrylic support, 99.8% | description foil, 15mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 100% | description foil, 6mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 100% |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay 100% | assay ≥99.8% | assay 100% | assay 100% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 293-649-81 | manufacturer/tradename Goodfellow 975-529-41 | manufacturer/tradename Goodfellow 054-034-39 | manufacturer/tradename Goodfellow 296-342-28 |
| mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) |
| resistivity 8.37 μΩ-cm | resistivity 8.37 μΩ-cm | resistivity 8.37 μΩ-cm | resistivity 8.37 μΩ-cm |
| density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?