Merck
Pular para
GF76364983
Nickel
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.999%
Sinônimo(s):
Nickel, NI000605
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
MDL number:
eCl@ss:
38190701
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
99.999%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 763-649-83
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
25 x 25 mm × 0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
577995GF04564470GF97876445
Nickel foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.999%
GF76364983
Nickel
Nickel nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
Nickel
Nickel foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
GF04564470
Nickel
Nickel wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
GF97876445
Nickel
description
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.999%
description
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
description
wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
form
foil
form
nanopowder
form
foil
form
wire
assay
99.999%
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
≥99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 763-649-83
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 045-644-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 978-764-45
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)