Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 14.027,00 |
Sobre este item
assay
99.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-364-98
weight
500 g
max. part. size
75 (micron)
General description
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 500 g | description powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 200 g | description powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5% | description powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, purity 99.5% |
| assay 99.5% | assay 99.5% | assay 99.5% | assay 99.5% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename Goodfellow 835-364-98 | manufacturer/tradename Goodfellow 640-526-47 | manufacturer/tradename Goodfellow 693-124-27 | manufacturer/tradename Goodfellow 429-544-97 |
| weight 500 g | weight 200 g | weight 100 g | weight 50 g |
| max. part. size 75 (micron) | max. part. size 75 (micron) | max. part. size 75 (micron) | max. part. size 75 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?