Merck
Pular para
V3409
1-Vinil-2-pirrolidinona
contains sodium hydroxide as inhibitor, ≥99%
Sinônimo(s):
1-Vinil-2-pirrolidona
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
111.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-800-4
Beilstein/REAXYS Number:
110513
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor density
3.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.1 mmHg ( 24 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
685 °F
contains
sodium hydroxide as inhibitor, 100 ppm sodium hydroxide as inhibitor (added to bulk material)
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
A 1-vinil-2-pirrolidinona é um líquido incolor a amarelo, de odor característico. Seu ponto de fusão é de por volta de 13,5 oC, e ela ferve por volta de 90-92 oC. A VP é completamente miscível em água e na maioria dos solventes orgânicos, mas é parcialmente miscível em hidrocarbonetos alifáticos. Relatou-se a produção industrial de VP por meio da reação de 2-pirrolidona com acetileno em alta pressão e temperatura. O processo de vinilação ocorre na fase líquida e é catalisado por 3-pirrolidona-hidróxido de potássio.
Application
A 1-vinil-2-pirrolidinona (VP) é usada para estudar as características macrofotoiniciadoras de moléculas tipo poli(cloreto de vinila). Além disso, é usada para estudar a genotoxicidade de nanopartículas de prata revestidas com polivinilpirrolidona.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
PHR1740
description
contains sodium hydroxide as inhibitor, ≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥99%
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
vapor density
3.8 (vs air)
vapor density
3.8 (vs air)
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Vinil-2-pirrolidinona
Órgãos-alvo
Respiratory system
Palavra de aviso
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de inflamação (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
95 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Which grade is 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone? ACS, USP, technical...?
    1 answer
    1. This is a research grade 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone product that is suitable for general lab applications.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. How do I know the Expire date of this item named 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone (Lot: MKCD3030, P/N: V3409)
    1 answer
    1. Please see the link below to review the Certificate of Analysis for lot MKCD3030:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/V3/V3409/V3409-BULK________MKCD3030__.pdf
      This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  5. What is the retest date of this product as not shown in COA
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.