Merck
Pular para
BDPH9BCC2F7A
Bide Pharmatech
Spiro[2.4]heptan-4-one
Sinônimo(s):
spiro[2.4]heptan-4-one
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C7H10O1
Número CAS:
Peso molecular:
110.16
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-6-2-1-3-7(6)4-5-7/h1-5H2
Inchi Key
JLRNROCUCFGKNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.4]heptan-4-one
hstatements
Declarações de precaução
Palavra de aviso
Danger
Pictogramas
Flame
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)