Merck
Pular para
BDPH9BCCBB9B
Bide Pharmatech
3-Bromo-4-methylthiophene
Sinônimo(s):
3-bromo-4-methylthiophene
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C5H5Br1S1
Número CAS:
Peso molecular:
177.06
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
Inchi Key
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-4-methylthiophene
hstatements
Declarações de precaução
Palavra de aviso
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)