Merck
Pular para
BDPH9BCCBC6B
Bide Pharmatech
4-Chloro-1,10-phenanthroline
Sinônimo(s):
4-chloro[1,10]phenanthroline
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C12H7N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
214.65
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C12H7ClN2/c13-10-5-7-15-12-9(10)4-3-8-2-1-6-14-11(8)12/h1-7H
Inchi Key
BAEVILLEIGDCDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-1,10-phenanthroline
hstatements
Palavra de aviso
Danger
Pictogramas
Skull and crossbones
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)