Merck
Pular para
BDPH9BCCEE0F
Bide Pharmatech
4-(2-Chloroethyl)thiazole
Sinônimo(s):
4-(2-chloroethyl)-1,3-thiazole
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C5H6N1Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
147.63
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C5H6ClNS/c6-2-1-5-3-8-4-7-5/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
SJKXFYXCQCXHIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Chloroethyl)thiazole
hstatements
Declarações de precaução
Palavra de aviso
Danger
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)