Merck
BDPH9BCD5259
Bide Pharmatech
2-(o-Tolyloxy)propanoic acid
Sinônimo(s):
2-(2-methylphenoxy)propanoic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C10H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
180.2
MDL number:
O produto BDPH9BCD5259 não é vendido atualmente em seu país.
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-5-3-4-6-9(7)13-8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
YIGXGYDKDDWZLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)