Merck
BDPH9BCE052D
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Sinônimo(s):
methyl 3-bromo-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
O produto BDPH9BCE052D não é vendido atualmente em seu país.
Sobre este item
Fórmula linear:
C6H4O2N2Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
251.47
MDL number:
O produto BDPH9BCE052D não é vendido atualmente em seu país.
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(7)9-2-3(8)10-4/h2H,1H3
Inchi Key
NJAYXNFNZKQGNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)