Merck
Pular para
BL3H160C1913
BLD Pharmatech
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Sinônimo(s):
4-bromo-3-chloro-2-methylaniline
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C7H7N1Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
220.5
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
IAWSZYHMEPZGKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Palavra de aviso
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)