Merck
Pular para
NMIM296
dl-Norephedrine (Phenylpropanolamine) hydrochloride
NMI Australia
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
187.67
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-826-7
eCl@ss:
25140904
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)