Merck
NMIM880B
Etilefrine hydrochloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
217.69
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32129103
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H
InChI key
KTNROWWHOBZQGK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etilefrine hydrochloride
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)