Merck
3000-OP
Cloreto de cálcio
OmniPur®
Sinônimo(s):
Calcium chloride dihydrate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.28
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Formulário
fine powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pf
176 °C (dec.) (lit.)
atividade externa
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (as dihydrate); 99.0-105.0%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Iron (Fe): ≤0.001%
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): ≤0.01%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1