Merck
Pular para
614005
Tobramycin, Free Base
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Sinônimo(s):
Tobramycin, Free Base
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H37N5O9
Número CAS:
Peso molecular:
467.51
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI key
NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
General description
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Aminoglycoside antibiotic. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury
Other Notes
Cantin, A. and Woods, D.E. 1993. J. Clin. Invest. 91, 38.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Pictogramas
Health hazard
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)