Merck
Pular para
8.51069
2-Biotinyldimedone
Novabiochem®
Sinônimo(s):
2-Biotinyldimedone
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
366.48
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
eCl@ss:
32150319
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
InChI key
JMXONQIABZZOLX-FSBGKCOPSA-N
General description
A reagent for the reversible labeling of peptides with biotin [1]. Labeling of the N-terminal amine of resin-bound peptides is carried out by incubating overnight with excess reagent in DMF. The biotinylated peptide is obtained following TFA cleavage. Removal of the biotin label is effected by treatment with 5% aqueous hydrazine.
Associated Protocols and Technical Articles
Purification of Peptides using Chemoselective Tags
Literature references
[1] B. Kellam, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 5391
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0108
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)