Aminoácidos, resinas e reagentes para síntese de peptídeos
Oferecemos um portfólio único de aminoácidos naturais e não naturais, resinas e reagentes de acoplamento de alta qualidade inigualável para síntese de peptídeos, incluindo todo o portfólio de mais de 1.000 produtos da Novabiochem®. Combinando esta oferta abrangente com as inovações mais recentes, como o elementos estruturais de fosfoserina, Fmoc-Ser(PO(NHiPr)2)-OH), sondas fluorescentes Trp-BODIPY, reagente de acoplamento CITC e o reagente de ciclização Pinc, ajudaremos você a se sentir mais perto do que nunca dos avanços científicos que busca. Muitos dos produtos são respaldados por protocolos detalhados, exemplos de aplicações e recomendações práticas. Além de tudo isso, as famosas notas de aplicação da Novabiochem agora estão disponíveis online!
Produtos
N,N-Diisopropylethylamine
≥99%, liquid, ReagentPlus®
N-hidroxissulfosuccinimida
≥98% (HPLC), for peptide synthesis
N,N-Diisopropylethylamine
99.5%, biotech. grade
L-cisteína
97%, for peptide synthesis
L-Histidina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
L-cistina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
DIC
99%, for peptide synthesis
L-Arginina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
L-leucina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
L-Metionina
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
NMP
biotech. grade, ≥99.7%
L-Arginina
≥98%
L-Glutamina
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Ácido 4-aminobenzoico
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
≥98% (TLC)
N-Bromosuccinimide
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
L-isoleucina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Cloreto de Fmoc
97%, for peptide synthesis
N,N-Diisopropylethylamine
99.5%, liquid, purified by redistillation
L-leucina
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
Por anos, os reagentes para síntese de peptídeos da Novabiochem® determinaram o padrão ouro para qualidade e confiabilidade. A qualidade dos reagentes é essencial para a credibilidade científica dos resultados obtidos com peptídeos sintéticos. Diferenças pequenas, quase triviais na pureza dos reagentes de partida podem ter grandes efeitos na micro-heterogeneidade do peptídeo produzido. Por exemplo, os elementos estruturais com apenas 99,5% de pureza ótica, teoricamente, podem produzir apenas 78% do alvo 50mer, enquanto elementos estruturais com pureza ótica de 99,8% podem elevar esta produção para 90%. Os produtos purificados das duas reações de síntese podem parecer homogêneos por HPLC, no entanto, o peptídeo obtido usando os elementos estruturais com pureza ótica de 99.5% conterão no máximo 78% do produto-alvo: os subprodutos diastereoméricos se escondem abaixo do pico do produto por serem inseparáveis e, obviamente, não serem detectáveis por espectrometria de massa (MS).
Por essa razão, nós buscamos garantir que os nossos 20 padrões de aminoácidos Fmoc estejam entre os de maior qualidade disponível no mercado. O mais importante de tudo é que nós analisamos o produto para detectar a presença de impurezas microscópicas conhecidas, as quais poderiam gerar impurezas inseparáveis e indetectáveis no peptídio final:
- A maioria foi especificada para ter uma pureza por HPLC ≥ 99,00% e pureza enantiomérica ≥ 99,80%
- Analisados usando padrões internos para impurezas relacionadas à β-alanina, dipeptídeos, e aminoácidos não protegidos, para garantir que essas impurezas críticas não estejam escondidas por debaixo do pico do produto principal
- Níveis muito baixos de acetato e acetato de etila, para garantir que a formação de peptídeos com extremidade encapada seja insignificante, e para promover o armazenamento a longo prazo desses produtos
Com a capacidade de oferecer grandes volumes, nós apoiamos o seu crescimento a cada passo da jornada, desde a P&D até o escalonamento para produção global. Obtenha a qualidade e quantidade exatas que você precisa para:
- Síntese de peptídeos
- Química orgânica de alto rendimento
- Peptídeos marcados
- Produtos fabricados sob medida
Recursos de produtos relacionados
- Purer Fmocs Means Purer Peptides
Introducing enhanced specifications for 20 standard Fmoc-amino acids, ensuring ≥99% HPLC purity and improved yields for high-quality peptide synthesis.
- Fmoc SPPS Linkers
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
- Peptide Coupling Reagents Guide
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
- Selecting Orthogonal Building Blocks
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
- Fmoc Resin Cleavage and Deprotection
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
- Boc Resin Cleavage Protocol
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
- Peptide Synthesis Protocols and Technical Articles