Merck
Pular para
HTTP02500
Filtro de membrana Isopore™
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Recursos de sustentabilidade
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,4 μm
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
A membrana Isopore™ é um filtro de tela de policarbonato entalhado, recomendada para todas as análises nas quais a amostra é observada na superfície da membrana. A membrana Isopore™ oferece muitas vantagens para a análise de contaminantes do ar e outras partículas usando microscopia eletrônica ou óptica. A membrana Isopore™ é composta por um filme de policarbonato que tem uma superfície lisa, tipo vidro, para uma observação mais clara da amostra. O processo único de fabricação das membranas garante diâmetro preciso e tamanho consistente de poros para a separação precisa de amostras com base no tamanho. Filtros com pesos equivalentes, em geral, não são necessários em virtude dos pesos baixos e constantes do alcatrão e das cinzas.
Application
O filtro de membrana Isopore™ tem sido usado nos seguintes contextos:
  • em culturas organotípicas de cortes cerebrais
  • em cortes organotípicos com vibrátomo
  • como eletrodo de trabalho para a síntese de nanomotores helicoidais.
  • Haletos orgânicos absorvíveis (AOX)
  • Monitoramento de partículas
  • Monitoramento de ar
  • Análise de microplásticos
  • Água de grau para análise de microplásticos
Features and Benefits
  • A estrutura da membrana retém as partículas na superfície, simplificando a contagem e análise
  • As membranas Isopore™ não coram, resultando em uma interferência de fundo baixa
  • Não higroscópicas, o que permite uma secagem rápida e tempo de análise amostral reduzido
  • Material translúcido que não requer clarificação para microscopia óptica de transmissão; também disponível na opção marrom
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Pode haver uma redução nas taxas de vazão após a autoclavagem.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
HTTP03700HTBP01300HTTP01300
description
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
description
Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, brown
description
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
diam.
25 mm
diam.
37 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp.
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ≥7 L/min air flow rate at 10 psi
parameter
~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
10-20 % porosity, 0.4 μm pore size
pore size
0.4 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
10-20 % porosity, 0.4 μm pore size
material
white filter, plain filter, polycarbonate membrane
material
polycarbonate membrane, plain filter, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, brown filter
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de membrana Isopore™
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)