Merck
Pular para
MP0DADAPT
Disposable Adapter Kit 3 through adapters, 3 blind adapters
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millistak+®
shipped in
ambient
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MP0DADPTFMTUBEKITL1Z203181
description
-
description
-
description
-
description
joint: ST/NS 29/32
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)